Merck
767301
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 acetylene
generation 2, 95%
別名:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
hydroxyl surface groups
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
分子量
generation 2
特徴
focal point acetylene
表面基数
4
mp
101-105 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C18H28O10/c1-5-6-26-15(25)18(4,11-27-13(23)16(2,7-19)8-20)12-28-14(24)17(3,9-21)10-22/h1,19-22H,6-12H2,2-4H3
InChI Key
OENNSQAEPFFGAD-UHFFFAOYSA-N
詳細
calculated mol. wt. 404.4
アプリケーション
Acetylene dendrons can be coupled to azide functional molecules such as carbohydrates, fluorescent dyes and polymers.
その他情報
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methtyl)propionic acid
法的情報
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767301-BULK:
767301-VAR:
767301-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)