Merck
797669
Sigma-Aldrich
Gallium-69 Metal
99 atom % (69Ga), 99.9% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
69Ga
CAS番号:
分子量:
68.93
UNSPSCコード:
12141715
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % (69Ga)
アッセイ
99.9% (CP)
フォーム
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
質量シフト
M-1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[69GaH2]
InChI
1S/Ga.3H/i1-1;;;
InChI Key
PHMDYZQXPPOZDG-OSEPWBDTSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
797669-BULK:
797669-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)