Merck
802891
Sigma-Aldrich
Coenzyme Q10-d9 (dimethoxy-d6, methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59D9H81O4
分子量:
872.40
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥97% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+9
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C(OC([2H])([2H])[2H])=C1OC([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(CC=C(C)C[H])C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
InChI Key
SOECUQMRSRVZQQ-YJMGCJIZSA-N
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
802891-5MG-PW:
802891-VAR:
802891-1MG:
802891-BULK:
802891-5MG:
802891-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)