Merck
808350
Sigma-Aldrich
TokeOni
別名:
2-[(1E,3E)-4-[4-(ジメチルアミノ)フェニル]-1,3-ブタジエン-1-イル]-4,5-ジヒドロ-(4S)-4-チアゾールカルボン酸塩酸塩, アカルミネ-HCl, 可溶性NIR発光ルシフェリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19ClN2O2S · xHCl
分子量:
338.85 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)C1=CC=C(/C=C/C=C/C2=N[C@@H](C(O)=O)CS2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C16H18N2O2S.ClH/c1-18(2)13-9-7-12(8-10-13)5-3-4-6-15-17-14(11-21-15)16(19)20;/h3-10,14H,11H2,1-2H3,(H,19,20);1H/b5-3+,6-4+;/t14-;/m1./s1
InChI Key
PZCNKVAGZCXXHX-SSRSOBHISA-N
詳細
  • ルシフェリンは、生物発光する生物に見出される発光化合物の総称です。
  • TokeOniは、発光ピークが670~680 nmで、近赤外(NIR)領域にピーク範囲を持つ、新しいNIR発光ルシフェリン類縁体です。
  • TokeOniの溶解度は>10 mg/mLで、HClフリーのもの(0.2 mg/mL)に比べて強化されています。
アプリケーション
  • バイオイメージング。
  • in vivoイメージング。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
808350-200MG:
808350-BULK:
808350-500MG:
808350-5MG:
808350-25MG:
808350-VAR:
808350-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and luminescence properties of biphenyl-type firefly luciferin analogs with a new, near-infrared light-emitting bioluminophore.
Chihiro M, et al.
Tetrahedron, 69(46), 9726-9734 (2013)
Development of simple firefly luciferin analogs emitting blue, green, red and near-infrared biological window light.
Satoshi I, et al.
Tetrahedron, 69(19), 3847-3856 (2013)
Gi Bum Kim et al.
Cell, 179(1), 251-267 (2019-09-21)
In situ transgenesis methods such as viruses and electroporation can rapidly create somatic transgenic mice but lack control over copy number, zygosity, and locus specificity. Here we establish mosaic analysis by dual recombinase-mediated cassette exchange (MADR), which permits stable labeling
資料
バイオルミネッセンス・イメージング(BLI)システムは、生体組織における細胞増殖、シグナル伝達経路の活性、タンパク質間相互作用の高感度かつ非侵襲的なモニタリングを可能にします。
近赤外生物発光を利用可能にし、中性pHの緩衝液へ高い溶解性を示す「seMpai」についてご紹介します。
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
すべて表示
関連コンテンツ
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。