Merck
809063
Sigma-Aldrich
Sodium 1-Phenoxy-methanesulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NaO3S
分子量:
194.18
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder or crystals
フォーム
powder or crystals
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
官能基
phenoxy
sulfinic acid
SMILES記法
O=S(O[Na])COC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c8-11(9)6-10-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
KITYKPJDXMLWTO-UHFFFAOYSA-M
詳細
Sodium 1-Phenoxy-methanesulfinate is a sulfinate reagent bearing a phenoxy moiety.
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
法的情報
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
809063-BULK:
809063-500MG:
809063-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
芳香族および芳香族ヘテロ環化合物の合成は、化学工業の中核となるテーマです。新しい分子構造への要求がますます増加する中で、どの研究プロジェクトにおいてもコストの削減や開発のスピードアップが求められており、芳香族(ヘテロ環)骨格を多様化する迅速な手法が必要とされています。