フォーム
crystals
品質水準
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.8 mmol/g loading
粒径
80-160 μm
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
80929-BULK-F:
80929-VAR-F:
80929-5G-F:
80929-1G-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)