Merck
86364
Sigma-Aldrich
TentaGel S-NH2
extent of labeling: ~0.26 mmol/g amine loading
別名:
O-(2-アミノエチル)ポリエチレングリコール ポリマー担持型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
TentaGel
品質水準
形状
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.26 mmol/g amine loading
粒径
~90 μm
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86364-5G:
86364-25G:
86364-VAR:
86364-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)