Merck
88719
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルジ-tert-ブチルホスフィン
≥97%
別名:
(2R)-1-[(1R)-1-[ビス(1,1-ジメチルエチル)ホスフィノ]エチル]-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセン (acc to CAS), Josiphos SL-J002-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H40FeP2
CAS番号:
分子量:
542.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
crystals
光学純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChI Key
STAGMXYQPGLLTD-GHVWMZMZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine (PPF-tBu) is a chiral ferrocenyl diphosphine ligand.
アプリケーション
It may be used as a ligand in the palladium-catalyzed alkoxycarbonylation of 6-bromo-1,4-benzodioxane with sodium tert-butoxide to form the corresponding tert-butyl ester.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88719-50G:
88719-BULK:
88719-250G:
88719-100G:
88719-VAR:
88719-1G:
88719-500MG:
88719-100MG:
88719-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
An Efficient Method for the Preparation of Tertiary Esters by Palladium-Catalyzed Alkoxycarbonylation of Aryl Bromides.
Xin, Zhuo, et al.
Organic Letters, 14(1), 284-287 (2011)
Privileged ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 12-12 null