Merck
900677
Sigma-Aldrich
Cysteine-functionalized silica gel
≥99%
別名:
SiliaMetS® Cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
粒径
40-63 μm
ポアサイズ
60 Å pore size
キャパシティ
0.30 mmol/g loading(molecular loading)
溶解性
organic solvents: soluble
かさ密度
665 g/L (tap density)
SMILES記法
CCCCNC(CS)C(O[Na])=O.[SiH4]
アプリケーション
Metal scavenger: Cu, Cd, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Sn.
注意
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
法的情報
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)