Merck
900749
ジメチルスルホキシド-d6
"Special HOH", ≥99 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
別名:
(メチルスルホキシド)-d6, DMSO-d6, ヘキサジューテロジメチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2SO
CAS番号:
分子量:
84.17
Beilstein:
1237248
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
自己発火温度
573 °F
含みます
0.05 % (v/v) TMS
expl. lim.
42 %
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
密度
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900749-BULK:
900749-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)