Merck
90350
Sigma-Aldrich
トリエチルアミン 塩酸塩
≥99.0% (AT)
別名:
N,N-Diethylethanamine hydrochloride, Triethylamine monohydrochloride, Triethylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N · HCl
CAS番号:
分子量:
137.65
Beilstein:
3906409
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
crystals
mp
261 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 1 g/10 mL
官能基
amine
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
InChI Key
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエチルアミン塩酸塩は、β-ラクタムを合成するための分子内衣笠反応における陽子供与体として使用されます。
トリエチルアミンは、リンモリブデン酸の効果的かつ選択的な沈殿剤であることが報告されています。ビニル末端ポリカプロラクトン(PCl-VL)の合成中に形成されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of beta-lactams via diastereoselective, intramolecular Kinugasa reactions
Popik O, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18, 2852-2860 (2020)
C L De La Rocha et al.
Analytical chemistry, 68(21), 3746-3750 (1996-11-01)
A procedure for the purification, recovery, and determination of isotopic abundances of silicon from biogenic and lithogenic particulate matter and dissolved silicic acid is reported. Purification involves the reaction of acid molybdate with dissolved silicon in natural waters or that
Isabel Rodríguez et al.
International journal of pharmaceutics, 529(1-2), 168-177 (2017-06-28)
This study investigates how both bioadhesive polymers (chitosan, hyaluronic acid and alginate) and permeability enhancers (ethylene glycol- bis(2-aminoethylether)- N, N, N', N'- tetraacetic acid (EGTA) and hydroxypropyl-ß-cyclodextrin) influence the permeability of the anti-glaucoma drug timolol maleate through ex vivo bovine
Hao Chen et al.
Science advances, 3(12), eaao7233-eaao7233 (2017-12-20)
Rechargeable aluminum-ion batteries are promising in high-power density but still face critical challenges of limited lifetime, rate capability, and cathodic capacity. We design a "trihigh tricontinuous" (3H3C) graphene film cathode with features of high quality, orientation, and channeling for local
THE SPECIFIC PRECIPITATION OF ORTHOPHOSPHATE AND SOME BIOCHEMICAL APPLICATIONS.
Y SUGINO et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 2360-2364 (1964-07-01)