詳細
Stainless steel dispensing tips, 20 gauge, 0.50″, pink, 50/box
アプリケーション
Stainless steel dispensing tips are 20 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)