Merck
921416
D-Leucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H13NO2
CAS番号:
分子量:
137.13
UNSPSCコード:
12352116
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
protein expression: suitable
質量シフト
M+6
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
921416-VAR:
921416-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)