Merck
924113
Sigma-Aldrich
(R,E)-1-(2-Aminoethyl)cyclooct-4-en-1-ol, 5-ax-Hydroxy-5-eq-(2-aminoethyl)-trans-cyclooctene
new
別名:
Amine-a-TCO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO
分子量:
169.26
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
924113-50MG:
924113-5MG:
924113-VAR:
924113-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jessica E Pigga et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 60(27), 14975-14980 (2021-03-21)
trans-Cyclooctenes (TCOs) are essential partners in the fastest known bioorthogonal reactions, but current synthetic methods are limited by poor diastereoselectivity. Especially hard to access are hydrophilic TCOs with favorable physicochemical properties for live cell or in vivo experiments. Described is a