Merck
926183
Sigma-Aldrich
Ru-MACHO®-BH
Takasago
別名:
(OC-6-13)-Carbonyl[2-(diphenylphosphino-κP)-N-[2-(diphenylphosphino-κP)ethyl]ethanamine-κN][tetrahydroborato(1-)-κH]ruthenium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H34BNOP2Ru
CAS番号:
分子量:
586.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
アプリケーション
Ru-MACHO®-BH novel ruthenium catalyst for homogeneous hydrogenations of esters under base free conditions.
法的情報
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2010-004301
Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
926183-VAR:
926183-250MG:
926183-5G:
926183-BULK:
926183-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic Hydrogenation of Esters. Development of an Efficient Catalyst and Processes for Synthesising (R)-1,2-Propanediol and 2-(l-Menthoxy)ethanol
Kuriyama W., et al.
Organic Process Research & Development, 16, 166?171-166?171 (2011)