安全性情報
926620
Sigma-Aldrich
Upconversion Nanoparticles
NaYF4:Yb,Er@NaYF4, Oil soluble core-shell, fluorescence λex 980, green light
別名:
UCNPs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
濃度
5 mg/mL
マトリックス活性基
Oleic acid surface treatment
粒径
30 nm±5 nm
溶解性
cyclohexane: dispersible
蛍光検出
λex 980 (green)
λem 540 nm
λem 650 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Upconversion nanoparticles (ucnps), are the result of a unique optical process in which near-infrared (NIR) light excitation is converted into visible and/or UV emission. Upconversion (UC) utilizes sequential absorption of multiple photons utilizing both lifetime and real ladder-like energy levels of ions in a host lattice to produce a higher energy anti-Stokes luminescence.
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
  • Fluorescent microscopy
  • Deep-tissue bioimaging
  • Nanomedicine
  • Optogenetics
  • Security labelling
  • Volumetric display
法的情報
Product of RuixiBiotechCo.Ltd
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
926620-1ML:
926620-BULK:
926620-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Upconversion nanoparticles: design, nanochemistry, and applications in theranostics
Chen G., et al.
Chemical Reviews, 114, 5161-5214 (2014)
Engineered Upconversion Nanoparticles for Resolving Protein Interactions inside Living Cells
Drees, C. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55, 11668?11672-11668?11672 (2016)
Amplified stimulated emission in upconversion nanoparticles for super-resolution nanoscopy
Liu, Y. et al.
Nature, 543, 229?233-229?233 (2017)
Engineering bright sub-10-nm upconverting nanocrystals for single-molecule imaging
Gargas, D. J. et al.
Nature Nanotechnology, 9, 300?305-300?305 (2014)
Advances in highly doped upconversion nanoparticles
Wen, S., Zhou, J., Zheng, K. et al.
Nature Communications, 9, 2415-2415 (2018)