Merck
928534
Sigma-Aldrich
24-well Chip
Fluidic 1105, PC
別名:
Microfluidic chip, Polycarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NA.25
詳細
Microfludic chip x1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The 24-well Chip, Fluidic 1105, PC is ideal for screening and evaluating different parameters of a microfluidic experiment, such as different surface treatments, coating protocols, or reagents/solvents.
特徴および利点
  • 24 flat-bottom 50 µl wells (open to the top)
  • Can be used with an automated pipetting system
  • Ideal for screening multiple parameters at once
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Polycarbonate (PC)
  • 24 flat-bottom wells
  • Well volume: 50 µl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)