Merck
929735
Sigma-Aldrich
ElectroGreen®
greener alternative
Cyclohexanone substitute for electronics, bio-sourced
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.06
グレード
for electronic purposes
品質水準
詳細
Relative evaporation rate: 0.25
Hansen solubility parameters: SPd 7.7, SPp 3.5, SPh 6.
Acidity (as lactic acid) 0.04-0.06wt%
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
分子量
105.6
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
不純物
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
蒸発残留物質
≤0.05%
clear
粘度
12.3  cP(20 °C)
bp
111-154 °C
密度
0.9752
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This ElectroGreen® solvent is made of bio-based (corn/beets derived)safer alternatives to replace synthetic cyclohexanone fossil-based solvent with specifications tailored for electronics and energy applications. All our ElectroGreen® solvents line are derived from a renewable resource(verified through C14 ASTM D6866-16 testing). We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Click here for more details.
This solvent blend consists of Ethyl lactate 70-90%, iso-butanol 20-30%.
アプリケーション
Our Cyclohexanone Replacement is a patented blend of bio-based solvents for use in a wide array of formulations for inks, and cleaner in electronics.
保管および安定性
To ensure low water content, handle under inert conditions. Product should be refrigerated upon receipt.
法的情報
ElectroGreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
107.0 °F
引火点(℃)
41.66 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929735-VAR:
929735-1L:
929735-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.