Merck
932817
Sigma-Aldrich
Tweezer Kit
Reverse Action, Stainless
別名:
Tweezer, Grippers, Tweezers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
Tweezer kit: Specially intended for applications where a highly precise self-closing action is required such as in microscopy and assembly applications. Swiss made reverse action tweezers are comfortable for soldering, insertion/extraction, and anti-wicking.
OAL: 125 mm. Width: M: 8 mm. Gap: N:1.5 mm. Tip length: P: 60 mm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)