Merck
932965
Sigma-Aldrich
Tweezer
Style SM103, Stainless Steel, Epoxy Coated
別名:
Gripper, Tweezer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
ESD Epoxy Coated Tweezers: This coating provides an ESD Safe coating with surface resistance of 10^5 - 10^6.Non-magnetizable. Typical applications include tweezers for the electronic industry, watch-makers, jewelers and laboratory in moderately aggressive chemical environments. ESD epoxy coated tweezers with handling, positioning at 45° angle. Length: 120mm. ESD epoxy coated tweezers. Cutting tweezers with predominantly angled blade.
OAL: 115 mm Style: Style 14AGW. Material: Carbon Steel.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)