Merck
933481
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 45WF, PTFE Coated
別名:
Wafer Tweezers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
特異性
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle. PTFE coated.
Length: 130mm
アプリケーション
Wafer tweezer, Style 45WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)