グレード
battery grade
品質水準
詳細
Application: Battery manufacturing
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤250 ppm acid (HF)
≤500 ppm H2O
bp
50 °C
密度
1.39 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
FC(F)(F)C(OC)C(F)(F)F
関連するカテゴリー
詳細
ヘキサフルオロイソプロピル メチルエーテル(HFPM)はフッ素化エーテルで、 生物医学用途では一般的な麻酔剤としてイソフルロチルとも呼ばれます。HFPMは、無色の 不燃性液体で、電池分野では リチウムイオン電池電解液の高性能共溶媒および添加剤として使用されています。 HFPMは低粘度、低沸点で、多くの 極性有機溶媒と混和性があるため、低温用途向けの希釈剤として使用されています 。バッテリーグレードのHFPMは、 幅広い用途で使用される安全で高効率のリチウムイオン電池の作製において重要な成分です 。
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
バッテリーグレードのヘキサフルオロイソプロピルメチルエーテル(HFPM)は、リチウムイオン電池(LiB)およびナトリウムイオン電池(SIB)で使用される、多用途で非常に効果的な共溶媒および電解液添加剤です。低粘度、低沸点、そしてさまざまな電池溶媒との相溶性を持つHFPMは、低温用途に最適な希釈剤であり、ポリプロピレンセパレーターの濡れ性向上に役立ちます。さらに、HFPMの不燃性は、電池の安全性において大きな利点です。また、HFPMは、例えばリチウム金属、グラファイト、NMC、LMOなどを含むほとんどの電極材料とよく適合します。SIBでは、電解液添加剤としてHFPMを添加することで、Na電極表面が安定化し、新たなフッ素含有有機層が形成され、より安定な固体電解質界面が得られることが示されています。全体として、バッテリーグレードのHFPMは、家電製品から電気自動車までの幅広い用途に向けて、高性能で信頼性の高い安全なリチウムイオン電池を製造するために非常に重要な成分です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
934038-50G:
934038-BULK:
934038-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Regulated interfacial stability by coordinating ionic liquids with fluorinated solvent for high voltage and safety batteries
Journal of Power Sources, 491, 229603-229603 (2021)
5?V-Class Electrolytes Based on Fluorinated Solvents for Li-Ion Batteries with Excellent Cyclability
ChemElectroChem, 2, 1707? 1712-1707? 1712 (2015)
ACS applied materials & interfaces, 11(50), 46965-46972 (2019-11-20)
Sodium-metal batteries with conventional organic liquid electrolytes have disadvantages including dendrite deposition and safety concern. In this work, we report a low-flammable electrolyte (NaPF6-FRE) consisting of 1 M NaPF6 in 1,2-dimethoxyethane (DME), fluoroethylene carbonate (FEC), and 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropylmethyl ether (HFPM) (2:1:2