詳細
Electrode coating: Au 3 µin
Inner pad diameter: 2 mm
Outer edge diameter: 9.2 mm
Outer pad thickness: 1 mm
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
substrate (PET (transparent))
サイズ
49 × 16 × 0.17 mm
重量
0.759 g
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
Our thin film flexible (TFF) PET, Concentric flat electrode is coated with gold, chemically stable, biocompatible, and durable, making it ideal for biomaterial characterization and touch/pressure sensor devices. Its main applications include: Sensors; Actuators; Biomaterials characterization; Physical chemistry; Electrochemistry.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)