Merck
938661
Sigma-Aldrich
N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide
contains MEHQ as inhibitor
別名:
N Methacrylamide, N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-2-methyl-2-propenamide, Cross linkers, Drug delivery crosslinker, HEEMAM, HEOEMA, Polyacetals, Stimuli-responsive, Trigger cleavable crosslinker, Water-soluble crosslinker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO3
CAS番号:
分子量:
173.21
UNSPSCコード:
12162008
フォーム
liquid (or paste)
品質水準
含みます
MEHQ as inhibitor
yellow
保管温度
−20°C
詳細
N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide can be used to synthesize polyacetal polymers. Tri(ethylene glycol) (N-hydroxyethoxy)ethyl methacrylamide which is a pH sensitive crosslinker and monomer containing acetal group can be synthesized from N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide.
アプリケーション
  • Targeted drug delivery application
  • Water soluble and cross linkable
  • Stimuli-responsive hydrogels *
  • Radical polymerization
特徴および利点
  • Water soluble and high water absorption
  • Biodegradable and biocompatible
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
938661-BULK:
938661-VAR:
938661-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of Oxygen Permeability in Acrylic-Based Hydrogels by Proton NMR Spectroscopy and Imaging
Compa? V, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 215, 624-637 (2014)
Temperature-responsive polymeric sensors based on triphenylamine linked naphthalimide with red aggregation-induced emission
Zhou H, et al.
Dyes and Pigments, 216, 111356-111356 (2023)