Merck
95350
Sigma-Aldrich
meso-酒石酸 一水和物
≥97%
別名:
メソ酒石酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O6 · H2O
CAS番号:
分子量:
168.10
Beilstein:
1725146
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
powder or crystals
不純物
~10% water
mp
165-166 °C (anhydrous) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
[H]O[H].O[C@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t1-,2+;
InChI Key
UUDLQDCYDSATCH-NUGIMEKKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DNA凝縮での立体異性体識別に関与する反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95350-BULK:
95350-100G:
95350-VAR:
95350-5G:
95350-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)