Merck
A59654
Sigma-Aldrich
5-アミノインドール
97%
別名:
5-インドールアミン, NSC 61452
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
112348
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
crystals
mp
131-133 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,9H2
InChI Key
ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 抗アポトーシスタンパク質XIAPのBIR2ドメインに結合するSmac模倣薬
  • 細胞毒性薬および抗有糸分裂薬
  • インスリン様成長因子1レセプターインヒビター
  • 抗腫瘍薬
  • 第Xa因子インヒビター
  • 抗血管形成薬候補
  • ヘッジホッグ経路でのGli1媒介転写
  • 抗血管新生効果を持つ、レセプターチロシンキナーゼのインヒビター
  • PKCθインヒビター
  • HIVプロテアーゼインヒビター
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A59654-1G:
A59654-5G:
A59654-BULK:
A59654-VAR:
A59654-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael Jakun Koo et al.
Biochemical and biophysical research communications, 464(3), 875-880 (2015-07-19)
Cellular metabolism can impact cell life or death outcomes. While metabolic dysfunction has been linked to cell death, the mechanisms by which metabolic dysfunction regulates the cell death mode called necroptosis remain unclear. Our study demonstrates that mitochondrial oxidative phosphorylation