Merck
A65158
Sigma-Aldrich
4-(アミノメチル)ピペリジン
greener alternative
96%
別名:
4-AMP, 4-ピペリジンメタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
Beilstein:
471185
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
NCC1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6,8H,1-5,7H2
InChI Key
LTEKQAPRXFBRNN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
4-(アミノメチル)ピペリジン(4-AMP)は、シッフ塩基の合成に使用できます。4-AMPは、薬物送達をコントロールするためのミセルを形成する、リニアポリ(アミドアミン)の調製に使用する三官能性アミンです。4-AMPは、デンドロン・OMSハイブリッドの合成におけるリンカーとしても使用できます。
反応剤:
  • CD4-gp120結合の小分子インヒビターとして評価
試薬
  • 酸化水酸化ゲルマニウム3Dネットゼオタイプのソルボサーマル作製に関与
  • ゼオライト合成に関与
接着システムのカップリング剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A65158-BULK-A:
A65158-5G-A:
A65158-25G-A:
A65158-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic properties of dendron-OMS hybrids
Wang Q, et al.
J. Catal., 269(1), 15-25 (2010)
Synthesis, characterization, antimicrobial activity, and optical properties of Schiff bases derived from 4-(Aminomethyl) Piperidine
Karthik CS, et al.
Indian Journal of Advances in Chemical Science, 206, 212-212 (2016)
p H-and Redox-R esponsive Poly (ethylene glycol) and Cholesterol-C onjugated Poly (amido amine) s Based Micelles for Controlled Drug Delivery
Cheng W, et al.
Macromolecular Bioscience, 14(3), 347-358 (2014)
Lingling Mao et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(10), 3775-3783 (2018-02-22)
The three-dimensional hybrid organic-inorganic perovskites have shown huge potential for use in solar cells and other optoelectronic devices. Although these materials are under intense investigation, derivative materials with lower dimensionality are emerging, offering higher tunability of physical properties and new