アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1ccccn1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H,5,7H2
InChI Key
WOXFMYVTSLAQMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-ピコリルアミンは、bihapticアミンで、以下のことに使用できます:
- 中間体としてβ-アミノアルコールを生成することにより、さまざまなイオン液体を合成するための主要前駆体として。
- 亜鉛ピコリルアミン錯体および銅(II)ピコリルアミン錯体などの錯体の合成についてのキレート配位子として。
- 水溶液からのウランの吸着を促進するために、ポリ(スチレン-co-無水マレイン酸)(PSMA)レジンを機能化させるため。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A65204-BULK:
A65204-VAR:
A65204-5G:
A65204-100G:
A65204-25G:
A65204-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(2), 930-938 (2009-12-17)
A novel proton transfer compound, pyridin-2-ylmethanaminium 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoate (1), and a mixed-ligand Zn(II) complex, bis(2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoate)(2-aminomethylpyridine)aquazinc(II) monohydrate (2), have been synthesized from the same free ligands, which are 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid (Hsba) and 2-aminomethylpyridine (amp). They have been characterized by elemental, spectral ((1)H
Glycosylated metal chelators as anti-parasitic agents with tunable selectivity.
Dalton Transactions, 46(16), 5297-5307 (2017)
Recovery of uranium (VI) from aqueous solution by 2-picolylamine functionalized poly (styrene-co-maleic anhydride) resin.
Journal of Colloid and Interface Science, 497(16), 385-392 (2017)
Solvent-free Al(OTf)3-catalyzed aminolysis of 1, 2-epoxides by 2-picolylamine: a key step in the synthesis of ionic liquids.
The Journal of Organic Chemistry, 69(22), 7745-7747 (2004)
Structure of tris(2-picolylamine) zinc (II) dichloride-ethanol,[Zn (α-pic)3] Cl2.EtOH; a complex related to an FeII spin crossover complex.
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 38(2), 452-455 (1982)