Merck
ALD00098
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(methoxycarbonyl)-1,2,4,5-tetrazine
別名:
Dimethyl 1,2,4,5-tetrazine-3,6-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O4
CAS番号:
分子量:
198.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
crystals
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=NN=C(C(OC)=O)N=N1)OC
InChI
1S/C6H6N4O4/c1-13-5(11)3-7-9-4(10-8-3)6(12)14-2/h1-2H3
InChI Key
QODPSGGFQFBWME-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Tetrazine has shown to be a versatile building block as a substrate in inverse elecron demand hetero Diels-Alder reactions. The Boger group has reported this powerful approach in the synthesis of alkaloids.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00098-1G:
ALD00098-BULK:
ALD00098-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.