Merck
B62404
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-3-クロロプロパン
99%
別名:
I-BCP, トリメチレンクロロブロミド, トリメチレンブロモクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3Br
CAS番号:
分子量:
157.44
Beilstein:
605278
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
密度
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI Key
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-ブロモ-3-クロロプロパンは、通常、医薬品として重要な化合物などの幅広い分子におけるC3リンカー/スペーサーとして使用されます。幾つかの例を以下に示します:
  • ドキソルビシン、カンプトテシン、およびシスプラチンを送達するためのポリマーナノ粒子(NP)の合成。
  • プリオン感染に対する抗プリオン活性アクリジン誘導体の合成。
  • アスピドスペルミン、アスピドスペルミジン、そしてクエブラカミンおよび(±)-クリスピンAの全合成。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B62404-250G:4548173288871
B62404-1KG:4548173288864
B62404-25G:4548173288888
B62404-VAR:
B62404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cascade condensation, cyclization, intermolecular dipolar cycloaddition by multi-component coupling and application to a synthesis of (?)-crispine A.
Coldham, Iain et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(8), 1674-1679 (2009)
Discovery of novel and potent thiazoloquinazolines as selective Aurora A and B kinase inhibitors.
Jung, Frederic H et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(3), 955-970 (2006)
A chimeric ligand approach leading to potent antiprion active acridine derivatives: design, synthesis, and biological investigations.
Dollinger, Silke et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(22), 6591-6595 (2006)
Highly efficient synthesis of tricyclic amines by a cyclization/cycloaddition cascade: total syntheses of aspidospermine, aspidospermidine, and quebrachamine.
Coldham, Iain et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(32), 6159-6162 (2007)
Design, synthesis, and evaluation of novel fluoroquinolone- aminoglycoside hybrid antibiotics.
Pokrovskaya, Varvara et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(8), 2243-2254 (2009)