物質
blue
メーカー/製品名
Bel-Art F13374-0002
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Felt tip marking pens are perfect for labeling all types of glassware and plastics.
特徴および利点
- Permanent, quick drying ink remains waterproof and smudge proof
- Will withstand autoclaving when dry
- Pen with handy pocket clip is 13.3cm (5¹/4") long
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)