Merck
BAF146980000
SP Bel-Art® Heavy Duty Funnels
capacity 720 mL (27 oz)
別名:
PP funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14698-0000
全体高
7.375 in. (187 mm)
キャパシティ
720 mL (27 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.75 in. (19 mm) × 2.9375 in. (75 mm) × 1 in. (25 mm)
top I.D. × O.D.
6.6875 in. (170 mm) × 7.1875 in. (183 mm)
詳細
Durable, versatile funnels are available in assorted sizes to suit your needs.
特徴および利点
  • Polypropylene plastic with ridges to help prevent vapor lock
  • Highly recommended for continuous laboratory work
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)