特徴
fits beaker size 1000 mL 34 oz
to hold 8 x 1.5ml Tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37084-0020
外径
3³/₄ in. (95 mm)
95 mm
穴径
0.4375 in. (10.8 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Specifically designed for incubating 1.5 ml microcentrifuge tubes, this rack includes a hold-down disk which maintains a constant pressure on the tube caps and prevents them from opening during internal air expansion.
特徴および利点
- The polypropylene disk with threaded handle screws into the foam-filled TPX® polymethylpentene plastic rack and holds tubes firmly in place
- Rack floats while microcentrifuge tubes remain immersed at a constant depth (3/4")
- Leg length: 19mm Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)