メーカー/製品名
Bel-Art F65100-0000
バッテリー電源
2 AA
詳細
Hand-held, cordless homogenizer features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many samples. Matched pestle tips and micro tubes can be used either with the homogenizer or with hand processing.
特徴および利点
- Homogenize samples directly in their storage container
- Obtain thorough mixtures with the tight pestle-to-microtube tolerance
- Protect your samples—tubes and pestles are made from virgin polypropylene
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)