BAH369421010
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 2.46 mL , 1/2tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1 in. (25 mm), sterile, pack of 10 ea (double wrapped)
別名:
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(3)
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
おすすめの製品
詳細
The long handle on these spoons enables users to reach into jars, bottles and other confined areas to minimize the potential of personal contact with sampled material.
特徴および利点
- Ten individually packaged spoons are sealed in an outer bag to create multiples layers of protection against contaminants and debris
- Ideal for use in multi-zone clean rooms
- FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)