物質
white polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 200 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Bel-Art H36946-0000
L × W
17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm) mL
公称容量
14.79 mL , 3tsp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed to gather small amounts of sample material, especially in hard to reach containers.
特徴および利点
- Long handle reaches into jars, bottles and other confined areas
- Minimizes the potential of personal contact with sampled material
- Sterile, FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
- Individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)