物質
stainless steel plate
特徴
capacity 2 L
メーカー/製品名
Benchmark Scientific B2000-2-E
パラメーター
+5 °C temp. range (+100 °C)
W × D × H
6.5 in. × 8 in. × 6 in., exterior
チャンバーW × D × H
5.5 in. × 6 in. × 4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- MyBath water bath features easy to use controls that allow the user to digitally select and monitor temperature
- The temperature is shown on a large, 3-digit display; Accuracy: +/- 0.5°C. Increments: 0.1°C. Uniformity: +/- 0.2°C
- Test tube rack inserts are sold separately
- Hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed
- Drain allows for hassle-free water changes
- Quik-CAL user calibration function
- Seamless, stainless steel chamber; the chambers resist rust and have no corners to collect dirt or contamination
法的情報
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)