特徴
refrigerated: no
to hold 6 x 10 mL
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C5000-6H-E-UK
パラメーター
3400 rpm speed
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 6 Position horizontal (swing out) rotor
- Holds all common blood collection tubes up to 15 mL
- Digitally set speed in rpm or rcf (up to 4,000 rpm/2,850 x g)
- Adjustable speed and timer
- Safety imbalance detection system
- The Sprint™ 6H PLUS is our premium clinical centrifuge offering providing horizontal (swingout) centrifugation:
- Increased speed up to 4,000rpm / 2850xg
- Backlit, liquid crystal display
- Adjustable speed in increments of 100 rpm
- Digital speed control in rpm or rcf
- Adjustable acceleration and deceleration levels
- A safety imbalance detection system
- Momentary operation
- High capacity rotor for tubes up to 15 mL (conical or round bottom)
- In addition, the Sprint™ 6H PLUS offers an optional fixed angle rotor for centrifugation of up to 12 tubes.
アプリケーション
Centrifugation in 15ml tubes
法的情報
SprintScan is a trademark of Polaroid Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)