特徴
positions <96
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H2024-E
パラメーター
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
W × L × H
30 cm × 22 cm × 23 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The RotoTherm series of incubated rotating mixers provide a wide range of mixing capabilities. Suitable for an array of laboratory applications including resuspension, protein binding, nucleic acid purification, histochemistry, hybridization etc, the mix
アプリケーション
Incubated mixing/rotating of tubes in 0.2ml to 50ml tubes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)