メーカー/製品名
Benchmark Scientific V1002-1SL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The aspirator single channel 80mm long adapter is manufactured from stainless steel and enables aspiration from deep containers.
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
法的情報
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)