Merck
BR114935
BRAND® mini cooler
PC, for 12 tubes
別名:
チューブ, マイクロ遠心チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.22
物質
PC
詳細
bench temp.maintained -20°C time 60 min.
特徴
for 12 tubes
メーカー/製品名
BRAND 114935
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PC. Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench. Durable polycarbonate filled with non-toxic gel. Mini coolers hold twelve 0.5 ml to 2.0 ml tubes.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)