Merck
BR144325
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 18 mm
別名:
ストッパー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.35
物質
silicone
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 144325
H
20 mm
底面直径
14 mm
上部直径
18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)