Merck
BR144384
BRAND® stopper
red rubber, H 20 mm, top diam. 14 mm
別名:
ストッパー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.35
物質
red rubber
包装
pack of 25 ea
メーカー/製品名
BRAND 144384
H
20 mm
底面直径
11 mm
上部直径
14 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)