Merck
BR144525
BRAND® conical joint stopper, borosilicate glass
joint: ST/NS 19/26, solid
別名:
ストッパー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.51
物質
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
ジョイント
joint: ST/NS19/26
詳細
octagonal grip
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 144525
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)