Merck
BR148045
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 180 mm, bottom diam. 40 mm
別名:
漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 148045
底面直径
40 mm
上部直径
180 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • BRAND® powder funnel is ideal for transfering powders.
  • Made from break-resistant polypropylene, these general lab use funnels include a short wide stem that facilitates optimal filtration.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)