Merck
BR23866
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, SILBERBRAND
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
amber AR-Glass
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 23866
測定範囲
25 mL
ビュレットL
400 mm
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® spare burette length for the compact automatic burette is made from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring durability and clarity for precise measurements. Designed specifically for compatibility with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact automatic burettes, this spare part maintains the performance standards required for accurate liquid dispensing.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)