Merck
BR36180
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 500 mL
別名:
プラスチック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
PMP
polypropylene stopper
transparent
ジョイント
joint ST/NS neck19/26
特徴
accuracy class A
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 36180
サイズ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)