Merck
BR365538
BRAND® volumetric flask for oil content determination
capacity 100 mL
別名:
SILBERBRAND, フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass
ジョイント
joint ST/NS neck19/26
特徴
accuracy class B
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 365538
キャパシティ
100 mL
詳細
Borosilicate glass 3.3. To DIN 51368. Interchangeable hollow glass stopper size 19/26. Calibrated to contain (TC, In). For determination of oil content in aqueous oil emulsions (e.g. drilling oil). EL = Error limits.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)