Merck
BR452010
BRAND® disposable petri dish with lid
L × W 55 mm × 16 mm, vented
別名:
プラスチック, ペトリ皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.14
物質
polystyrene
特徴
vented
メーカー/製品名
BRAND 452010
L × W
55 mm × 16 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made from high-quality polystyrene (PS), these transparent dishes lids provide optimal visibility for observing cultures. Dishes and lids are robotically assembled to significantly reduce the risk of contamination, ensuring the integrity of your samples.
特徴および利点
  • BRAND® disposable petri dish is manufactured from excellent quality polystyrene for sample clarity and visibility.
  • The transparent dishes and lids are assembled robotically to reduce the risk of contamination.
  • Able to withstand temperature up to 80 °C.
  • Fully stackable.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4