Merck
BR475535
BRAND® cavity slides
L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 2
別名:
Microscope slides, Microscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
MA.01
物質
colorless
glass (Optical, hydrolytic class 3)
無菌性
non-sterile
特徴
ground edges
メーカー/製品名
BRAND 475535
L × W
76 mm × 26 mm
厚さ
1.2-1.5 mm
ウェル
2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® cavity slides are made from optical glass for optimum clarity.
  • Designed to hold various samples for microscopic analysis.
  • White, hydrolytic class 3. with concavities of 15 - 18 mm and depth 0.6 - 0.8 mm.
  • Ground edges minimize the risk of injury.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)